2-Hidroxitiofenol 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
385600010 385600050
ACRO385600010EA 79.5 EUR
ACRO385600010 ACRO385600050
2-Hidroxitiofenol 98+%
2-Hidroxitiofenol
Formula: C₆H₆OS
Pto. Ebullición: 40 °C (300 mmHg)
Pto. de fusión: 20 °C
Densidad: 1,22 g/cm³
Pto. de inflamación: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040447
Núm. CAS: 1121-24-0
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to light green Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %