Ácido cítrico monohidrato 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
385850010 385850025 385852500
ACRO385850010EA 79.6 EUR
ACRO385850010 ACRO385850025 ACRO385852500
Ácido cítrico monohidrato 99+% ACS
Ácido cítrico monohidrato
Formula: C₆H₈O₇.H₂O
Pto. de fusión: 135…152 °C
Densidad: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149972
Núm. CAS: 5949-29-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Residue after ignition ≤0.02 %
Titration with NaOH 99.0 to 102.0 %
Carboniz. sub. by hot H2SO4 Passes test
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Oxalate (C2O4) (limit about 0.05%) Passes test
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %