Anhídrido 4,5-dicloroftalico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
387120050 387120250
ACRO387120050EA 94.9 EUR
ACRO387120050 ACRO387120250
Anhídrido 4,5-dicloroftalico 98%
Anhídrido 4,5-dicloroftalico
Formula: C₈H₂Cl₂O₃
Pto. de fusión: 185…187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075034
Núm. CAS: 942-06-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 189 °C
HPLC ≥97.5 %