Isopropylmagnesium chloride - LiCl complex 1.3 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Isopropylmagnesium chloride - Lithium chloride complex, Turbo Grignard
386281000 386288000
386281000.EA 147 EUR
386281000. 386288000.
Isopropylmagnesium chloride - LiCl complex 1.3 M in THF, AcroSeal®
Isopropylmagnesium chloride - LiCl complex
Formula: C₃H₇ClMg·LiCl
MW: 145,24 g/mol
Densidad: 0,98 g/cm³
Pto. de inflamación: –21 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784514
Núm. CAS: 745038-86-2
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to grey to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.1 to 1.5 M