trans-β-Nitroestireno 97+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (E)-(2-Nitrovinyl)benzene, trans-1-Nitro-2-phenylethylene
386530050 386530250 386531000
ACRO386530050EA 38 EUR
ACRO386530050 ACRO386530250 ACRO386531000
trans-β-Nitroestireno 97+%
trans-β-Nitroestireno
Formula: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Pto. Ebullición: 250…260 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 56…58 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007402
Núm. CAS: 5153-67-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.0 %