1-Bromo-2-butino 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
387020010 387020050 387020250
ACRO387020010EA 59.3 EUR
ACRO387020010 ACRO387020050 ACRO387020250
1-Bromo-2-butino 98%
1-Bromo-2-butino
Formula: C₄H₅Br
MW: 132.99 g/mol
Pto. Ebullición: 40…41 °C (760 mmHg)
Densidad: 1.473 g/cm³
Pto. de inflamación: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190233
Núm. CAS: 3355-28-0
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5090 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %