9-Vinylcarbazole 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: N-Vinylcarbazole
387220050 387220250 387221000
ACRO387220050EA 35.6 EUR
ACRO387220050 ACRO387220250 ACRO387221000
9-Vinylcarbazole 97%
9-Vinylcarbazole
Formula: C₁₄H₁₁N
MW: 193.25 g/mol
Pto. Ebullición: 154 °C (3 mmHg)
Pto. de fusión: 63…65 °C
Pto. de inflamación: 182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004966
Núm. CAS: 1484-13-5
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥96.0 %