Ácido bifenilo-4,4'-dicarboxílico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4'-Biphenyldicarboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarboxylic acid
387300050
387300250
ACRO387300050EA
129
EUR
ACRO387300050
ACRO387300250
Ácido bifenilo-4,4'-dicarboxílico 98%
Ácido bifenilo-4,4'-dicarboxílico
Formula:
C₁₄H₁₀O₄ MW: 242.23 g/mol Pto. de fusión: 300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002554 Núm. CAS: 787-70-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |