Níquel (II) cloruro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dicloruro de níquel
387320500
387322500
ACRO387320500EA
77.2
EUR
ACRO387320500
ACRO387322500
Níquel (II) cloruro 98%
Níquel (II) cloruro
Formula:
Cl₂Ni MW: 129.6 g/mol Pto. de fusión: 1001 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011142 Núm. CAS: 7718-54-9 UN: 3288 ADR: 6.1 III Índice Merck: 12,06588 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to brown Powder |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |