Ácido (2-hidroxifenil)metabórico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-hydroxyphenyl)borane, (2-Hydroxyphenyl)metaboric acid
387500010 387500050
ACRO387500010EA 69.8 EUR
ACRO387500010 ACRO387500050
Ácido (2-hidroxifenil)metabórico 97%
Ácido (2-hidroxifenil)metabórico
Formula: C₆H₇BO₃
MW: 137.93 g/mol
Pto. de fusión: 173…174 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01074581
Núm. CAS: 89466-08-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %