Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
387600010 387600050 387600250
ACRO387600010EA 58.7 EUR
ACRO387600010 ACRO387600050 ACRO387600250
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 99%
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formula: C₂HF₆NO₄S₂
Pto. Ebullición: 90…91 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 52…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00214154
Núm. CAS: 82113-65-3
UN: 3261
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 56 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %