Sodio cloruro ∼26% in water, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
387640010 387640025
ACRO387640010EA 29.4 EUR
ACRO387640010 ACRO387640025
Sodio cloruro ∼26% in water, puro
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Densidad: 1,202 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003477
Núm. CAS: 7647-14-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 25 to 28 %