Benzyltrimethylammonium tribromide 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
388320100 388320500
ACRO388320100EA 63 EUR
ACRO388320100 ACRO388320500
Benzyltrimethylammonium tribromide 97%
Benzyltrimethylammonium tribromide
Formula: C₁₀H₁₆Br₃N
Pto. de fusión: 97…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134423
Núm. CAS: 111865-47-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥96.0 %