Cal sodada, granular, puro indicator, con indicador
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
388350010 388350500 388352500
ACRO388350010EA 107 EUR
ACRO388350010 ACRO388350500 ACRO388352500
Cal sodada, granular, puro indicator, con indicador
Cal sodada
With indicator white to violet
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134094
Núm. CAS: 8006-28-8
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to light grey Granules
Loss on drying ≤20 % (10 g, 200°C, 2 h)
CO2 absorption capacity ≥19.0 %