Aleación según Wood (Aleación según Lipowitz), barras
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
388551000 388555000
ACRO388551000EA 64.2 EUR
ACRO388551000 ACRO388555000
Aleación según Wood (Aleación según Lipowitz), barras
Aleación según Wood (Aleación según Lipowitz)
Pto. de fusión: 70 °C
Densidad: 9,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00801077
Núm. CAS: 76093-98-6
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Silver grey Rods
Composition alloy typically:Bi 50%; Pb 25%; Cd 12.5%; Sn 12.5%