3-Mercapto-1-propanol 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
388570050 388570010
ACRO388570050EA 273 EUR
ACRO388570050 ACRO388570010
3-Mercapto-1-propanol 97+%
3-Mercapto-1-propanol
Formula: C₃H₈OS
Pto. Ebullición: 106 °C (50 mmHg)
Densidad: 1,062 g/cm³
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192262
Núm. CAS: 19721-22-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %