Ammonium trifluoromethanesulphonate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
388730050 388730250 388730500
ACRO388730050EA 79.9 EUR
ACRO388730050 ACRO388730250 ACRO388730500
Ammonium trifluoromethanesulphonate 99%
Ammonium trifluoromethanesulphonate
Formula: CH₄F₃NO₃S
Pto. de fusión: 225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075332
Núm. CAS: 38542-94-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥98.5 %