1,1-Dimetilurea 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: N,N-Dimetilurea
388740050 388740250 388741000
ACRO388740050EA 28.9 EUR
ACRO388740050 ACRO388740250 ACRO388741000
1,1-Dimetilurea 98+%
1,1-Dimetilurea
Formula: C₃H₈N₂O
MW: 88.11 g/mol
Pto. de fusión: 179…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007959
Núm. CAS: 598-94-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 183 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %