Bis(2,4-pentanodionato-O,O')cinc (II) (∼25% Zn)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(2,4-pentanedionato-O,O')zinc (II), Zinc acetylacetonate, Zinc (II) 2,4-pentanedionate, Zinc (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O')
388770050 388771000 388775000
ACRO388770050EA 30.1 EUR
ACRO388770050 ACRO388771000 ACRO388775000
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')cinc (II) (∼25% Zn)
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')cinc (II)
Formula: C₁₀H₁₄O₄Zn
MW: 263.61 g/mol
Pto. Ebullición: 129…131 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 124…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000035
Núm. CAS: 14024-63-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 23.5 to 26.0 % (Zinc)