Sodium hydrogen-L-tartrate 98+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sodium hydrogen tartrate, Sodium bitartrate, L-Tartaric acid sodium salt
389422500 389420010
ACRO389422500EA 64.5 EUR
ACRO389422500 ACRO389420010
Sodium hydrogen-L-tartrate 98+% para análisis
Sodium hydrogen-L-tartrate
Formula: C₄H₅NaO₆
MW: 172.07 g/mol
Pto. de fusión: 253 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065393
Núm. CAS: 526-94-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
pH 3.0 to 3.6 (5 % solution)
Titration with NaOH ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.03 % (in water)