Ciclamato sódico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium N-cyclohexylsulphamate, Sodium N-Cyclohexylsulphamate, N-Cyclohexylsulphamic acid sodium salt
389280010 389280500 389282500
ACRO389280010EA 154 EUR
ACRO389280010 ACRO389280500 ACRO389282500
Ciclamato sódico 99%
Ciclamato sódico
Formula: C₆H₁₂NNaO₃S
MW: 201.22 g/mol
Pto. de fusión: 265
Pto. de inflamación: >200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003827
Núm. CAS: 139-05-9
Índice Merck: 12,02770
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
pH 5.5 to 7.5 (10 % solution)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)
Sulfate (SO4) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm