Agua para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Hydrogen oxide
389390010 389390025
ACRO389390010EA 39.1 EUR
ACRO389390010 ACRO389390025
Agua para HPLC
Agua
Formula: H₂O
Pto. Ebullición: 100 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
UV at 254 nm A: ≤0.004
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Conductivity ≤1 µS/cm