Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
389700010 389702500
ACRO389700010EA 626 EUR
ACRO389700010 ACRO389702500
Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Formula: C₈F₁₂O₈Rh₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209611
Núm. CAS: 31126-95-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) 27.5 to 35.0 %