Ortofosfato de trilitio, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: tri-Litio fosfato, Litio fosfato trisódico
389781000 389785000
ACRO389781000EA 77.6 EUR
ACRO389781000 ACRO389785000
Ortofosfato de trilitio, extra puro
Ortofosfato de trilitio
Formula: Li₃O₄P
MW: 115.79 g/mol
Pto. de fusión: 837 °C
Densidad: 2.41
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016187
Núm. CAS: 10377-52-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration with HClO4 ≥95.0 %