Acetiluro de calcio 72-82%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Acetiluro de calcio, Carburo de calcio
389792500 389790010 389790025
ACRO389792500EA 40.8 EUR
ACRO389792500 ACRO389790010 ACRO389790025
Acetiluro de calcio 72-82%
Acetiluro de calcio
Formula: CaC₂
MW: 64,1 g/mol
Pto. Ebullición: 2300 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 2160 °C
Densidad: 2,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010905
Núm. CAS: 75-20-7
UN: 1402
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark grey Lumps
Titration Complexometric 12 to 23 % (CaO)
Particle size 7 to 25 mm