Ortofosfato de trisodio, anhidro, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
389810010 389810025 389810100
ACRO389810010EA 114 EUR
ACRO389810010 ACRO389810025 ACRO389810100
Ortofosfato de trisodio, anhidro, puro
Ortofosfato de trisodio
Formula: Na₃O₄P
Pto. de fusión: 73,3…76.7 °C
Densidad: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003510
Núm. CAS: 7601-54-9
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl ≥96.0 %