Hidrogenoortofosfato de calcio dihidrato 98+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Calcio hidrogenoorthofosfato dihidrato
389830010
389830050
ACRO389830010EA
52.6
EUR
ACRO389830010
ACRO389830050
Hidrogenoortofosfato de calcio dihidrato 98+%, extra puro
Hidrogenoortofosfato de calcio dihidrato
Formula:
HCaO₄P·2H₂O MW: 172.09 g/mol Pto. de fusión: 36 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149621 Núm. CAS: 7789-77-7 Índice Merck: 13,01699 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to almost white Powder |
Titration Complexometric | 98.0 to 105.0 % (on dried substance) |
Identification | Phosphate: positive |
Loss on ignition | 24.5 % to 26.5 % (800°C) |