(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
389960010 389960050
ACRO389960010EA 108 EUR
ACRO389960010 ACRO389960050
(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine 97+%
(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
Formula: C₉H₁₆N₂O₂
Densidad: 1,028 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066229
Núm. CAS: 78342-42-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Specific optical rotation +96° to +107° (20°C, 589 nm) (C=1, EtOH)