1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1,1-Diphenylprop-2-yn-1-ol
389970050 389970250
ACRO389970050EA 40.2 EUR
ACRO389970050 ACRO389970250
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol 98%
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol
Formula: C₁₅H₁₂O
MW: 208,26 g/mol
Pto. Ebullición: 183 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 46…50 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041570
Núm. CAS: 3923-52-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream to light yellow Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 50 °C
GC ≥97.5 %