Piedra pómez, granular (∼ 1-5 mm)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
390040010 390042500
ACRO390040010EA 120 EUR
ACRO390040010 ACRO390042500
Piedra pómez, granular (∼ 1-5 mm)
Piedra pómez
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148147
Núm. CAS: 1332-09-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey-brown Granules
Particle size ≥90 % (0.8 - 3 mm)