Acetamidoxime 95+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
390530050 390530010
390530050.EA 92.2 EUR
390530050. 390530010.
Acetamidoxime 95+%
Acetamidoxime
Formula: C₂H₆N₂O
Pto. de fusión: 134…138 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00506021
Núm. CAS: 22059-22-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 138 °C
Titration with HClO4 ≥95.0 %