4'-Ethynylacetophenone 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
390580010 390580050
ACRO390580010EA 156 EUR
ACRO390580010 ACRO390580050
4'-Ethynylacetophenone 98%
4'-Ethynylacetophenone
Formula: C₁₀H₈O
Pto. de fusión: 67…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04974025
Núm. CAS: 42472-69-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥97.5 %