Potasio fluoruro 40% (w/w) on alumina
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
390810250 390811000
ACRO390810250EA 104 EUR
ACRO390810250 ACRO390811000
Potasio fluoruro 40% (w/w) on alumina
Potasio fluoruro
Formula: KF
Pto. Ebullición: 1505 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 860 °C
Densidad: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011398
Núm. CAS: 7789-23-3
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Assay 35 to 45 wt % (Mass balance)
Water 3 to 10 % (K.F.)