3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
390780050 390780250
ACRO390780050EA 108 EUR
ACRO390780050 ACRO390780250
3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
Formula: C₁₁H₁₂O₃S
Densidad: 1,012 g/cm³
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041687
Núm. CAS: 23418-85-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5215 to 1.5255 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %