Acetato de cesio 99% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Acetic acid cesium salt
390830250 390831000 390835000
ACRO390830250EA 73.8 EUR
ACRO390830250 ACRO390831000 ACRO390835000
Acetato de cesio 99% para análisis
Acetato de cesio
Formula: H₃CCOOCs
Pto. de fusión: 194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013056
Núm. CAS: 3396-11-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lithium (Li) ≤1 ppm
Magnesium (Mg) ≤1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.5 ppm
Potassium (K) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤10 ppm