(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-2-methylpropane-2-sulphinamide, R)-(+)-tert-Butyl sulphinamide, (R)-2-Methyl-2-propanesulphinamide, (R)-(+)-tert-Butylsulphinamide, (R)-(+)-t-Butylsulphinamide
391100010 391100050
ACRO391100010EA 76.6 EUR
ACRO391100010 ACRO391100050
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide
Formula: C₄H₁₁NOS
MW: 121,20 g/mol
Pto. de fusión: 99…102 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05861479
Núm. CAS: 196929-78-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation 3.0° to 5.0° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)