Silicagel 2-5 mm, non toxic desecante, with moisture indicator (orange gel)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
392030010 392030050 392032500
ACRO392030010EA 104 EUR
ACRO392030010 ACRO392030050 ACRO392032500
Silicagel 2-5 mm, non toxic desecante, with moisture indicator (orange gel)
Silicagel
Formula: SiO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077645
Núm. CAS: 7631-86-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Beads
Bead size 2 to 5 mm
Color Orange (dry) to Colorless (wet)
Residual water ≤2 % (150°C)
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 1 bar, 25°C)