4-Iodobenzaldehído 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
392060010 392060050
ACRO392060010EA 164 EUR
ACRO392060010 ACRO392060050
4-Iodobenzaldehído 97+%
4-Iodobenzaldehído
Formula: C₇H₅IO
Pto. de fusión: 77…78 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039576
Núm. CAS: 15164-44-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 80 °C
HPLC ≥97.0 %