O,O'-Di-2-pyridyl thiocarbonate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
390880010 390880050
ACRO390880010EA 82 EUR
ACRO390880010 ACRO390880050
O,O'-Di-2-pyridyl thiocarbonate 97%
O,O'-Di-2-pyridyl thiocarbonate
Formula: C₁₁H₈N₂O₂S
Pto. de fusión: 96…99 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00074870
Núm. CAS: 96989-50-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %