Polifosfato de sodio (Sal de Graham), puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido metafosfórico, sal de sodio
390930010 390930050 390932500
ACRO390930010EA 64.8 EUR
ACRO390930010 ACRO390930050 ACRO390932500
Polifosfato de sodio (Sal de Graham), puro
Polifosfato de sodio (Sal de Graham)
Formula: (NaO₃P)n
Pto. de fusión: 600 °C
Densidad: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134118
Núm. CAS: 50813-16-6
EINECS: 256-779-4
Índice Merck: 15, 8773
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration excess HCl 65 to 70 %
Chloride (Cl) ≤0.03 %
Sulfate (SO4) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.01 %