Bis(4-bromophenyl)acetylene 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
390940010 390940050 390940250
ACRO390940010EA 64.8 EUR
ACRO390940010 ACRO390940050 ACRO390940250
Bis(4-bromophenyl)acetylene 97%
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Formula: C₁₄H₈Br₂
Pto. de fusión: 183…187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00185147
Núm. CAS: 2789-89-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
HPLC ≥96.0 %