3-(3-Pyridyl)propionic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Pyridinepropionic Acid, 3-Pyridinepropionic acid
390980010 390980050 390980100
ACRO390980010EA 35 EUR
ACRO390980010 ACRO390980050 ACRO390980100
3-(3-Pyridyl)propionic acid 97%
3-(3-Pyridyl)propionic acid
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Pto. de fusión: 153…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274197
Núm. CAS: 3724-19-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 157 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %