2-Bromo-6-metilpiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-2-picoline, 2-Bromo-6-picoline
391050010 391050100
ACRO391050010EA 18.9 EUR
ACRO391050010 ACRO391050100
2-Bromo-6-metilpiridina 97%
2-Bromo-6-metilpiridina
Formula: C₆H₆BrN
MW: 172.02 g/mol
Pto. Ebullición: 102…103 °C (20 mmHg)
Densidad: 1.512 g/cm³
Pto. de inflamación: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040743
Núm. CAS: 5315-25-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %