4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
391130010 391130050
ACRO391130010EA 96.2 EUR
ACRO391130010 ACRO391130050
4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde 97%
4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde
Formula: C₁₄H₁₀O₂
Pto. de fusión: 144…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016714
Núm. CAS: 66-98-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 147 °C
GC ≥96.0 %