4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Diphenylaminobenzaldehyde
391180050 391180250
ACRO391180050EA 163 EUR
ACRO391180050 ACRO391180250
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde 98%
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde
Formula: C₁₉H₁₅NO
MW: 273,33 g/mol
Pto. de fusión: 129…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145131
Núm. CAS: 4181-05-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 134 °C
Water ≤2 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %