Titanio (IV) bromuro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
391240050 391240250 391241000
ACRO391240050EA 51.1 EUR
ACRO391240050 ACRO391240250 ACRO391241000
Titanio (IV) bromuro 98%
Titanio (IV) bromuro
Formula: Br₄Ti
Pto. Ebullición: 230 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 39 °C
Densidad: 2,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011265
Núm. CAS: 7789-68-6
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Powder and/or lumps or low melting solid
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %