tri-Amonio citrato 97+%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato de triamonio, Citrato de triamonio
391410010 391410500 391412500
ACRO391410010EA 385 EUR
ACRO391410010 ACRO391410500 ACRO391412500
tri-Amonio citrato 97+%, puro
tri-Amonio citrato
Formula: C₆H₁₇N₃O₇
MW: 243.22 g/mol
Pto. de fusión: 185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036406
Núm. CAS: 3458-72-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.0 %