Ácido 4-amino-m-anísico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
391460010 391460050
ACRO391460010EA 71.6 EUR
ACRO391460010 ACRO391460050
Ácido 4-amino-m-anísico 98%
Ácido 4-amino-m-anísico
Formula: C₈H₉NO₃
Pto. de fusión: 186…188 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00016539
Núm. CAS: 2486-69-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 191 °C
HPLC ≥97.5 %