Ácido (4-(bromometil)fenil)metabórico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-(bromometil)fenilborano
391570010 391570050
ACRO391570010EA 99.9 EUR
ACRO391570010 ACRO391570050
Ácido (4-(bromometil)fenil)metabórico 97%
Ácido (4-(bromometil)fenil)metabórico
Formula: C₇H₈BBrO₂
MW: 214.85
Pto. de fusión: 165…172 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01318113
Núm. CAS: 68162-47-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %