Indol-5-carbaldehído 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Indole-5-carboxaldehyde, 1H-Indole-5-carboxaldehyde
391630010 391630050 391630250
ACRO391630010EA 44 EUR
ACRO391630010 ACRO391630050 ACRO391630250
Indol-5-carbaldehído 98+%
Indol-5-carbaldehído
Formula: C₉H₇NO
MW: 145.16 g/mol
Pto. de fusión: 100…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093664
Núm. CAS: 1196-69-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 103 °C
HPLC ≥98.0 %